9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: NOVABIOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.52259.0025
8.52259.0100
NOVA8.52259.0025EA
69
EUR
NOVA8.52259.0025
NOVA8.52259.0100
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 258.7 g/mol |
MDL:
MFCD00001138 CAS-Nummer: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 1759 ADR: 8 II |