4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4E)-4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one, 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
862207-10G-A
862207-1G-A
SIAL862207-10G-AEA
393
EUR
SIAL862207-10G-A
SIAL862207-1G-A
4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ Molecular Weight: 217.22 g/mol |
MDL:
MFCD03225480 CAS-Nummer: 15646-46-5 EINECS: 239-713-9 |