2-Ethyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
137456-100ML 137456-500ML
SIAL137456-100MLEA 59 EUR
SIAL137456-100ML SIAL137456-500ML
2-Ethyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-oxazolin
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99.13 g/mol
MDL: MFCD00005302
CAS-Nummer: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4