4,4-Dimethyl-2-oxazolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
355270100 355270500
ACRO355270100EA 97.3 EUR
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimethyl-2-oxazolin 98%
4,4-Dimethyl-2-oxazolin
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.94 g/cm³
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014507
CAS-Nummer: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %