Rhodanin-N-essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid, Rhodanine-3-acetic acid
B22244.06
B22244.14
B22244.22
B22244.06EA
29.5
EUR
B22244.06
B22244.14
B22244.22
Rhodanin-N-essigsäure ≥98%
Rhodanin-N-essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 5718-83-2
Molecular Formula: C5H5NO3S2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 149513
Formel:
C₅H₅NO₃S₂ Molecular Weight: 191,23 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005491 CAS-Nummer: 5718-83-2 EINECS: 227-220-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...