Bismut(III)salicylat basisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bismuth(III) subsalicylate, 2-Hydroxy-4H-benzo[d][1,3,2]dioxabismin-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
480789-100G
480789-500G
SIAL480789-100GEA
40.3
EUR
SIAL480789-100G
SIAL480789-500G
Bismut(III)salicylat basisch, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)salicylat basisch
Formel:
C₇H₅BiO₄ Molecular Weight: 362,09 g/mol |
MDL:
MFCD00085368 CAS-Nummer: 14882-18-9 EINECS: 238-953-1 |