Bismut(III)gallat basisch Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B24187.22 B24187.36
B24187.22EA 35.3 EUR
B24187.22 B24187.36
Bismut(III)gallat basisch Hydrat
Bismut(III)gallat basisch Hydrat
CAS No.: 99-26-3 Molecular Formula: C7H5BiO6.xH2O Formula Weight: 394.10(anhy) MDL No.: MFCD01632692
Formel: C₇H₅BiO₆·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632692
CAS-Nummer: 342406-26-2
EINECS: 202-742-2