1,3-Diethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632104-1G 632104-5G
SIAL632104-1GEA 34.4 EUR
SIAL632104-1G SIAL632104-5G
1,3-Diethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethynylbenzene
Formel: C₁₀H₆
MDL: MFCD00041686
CAS-Nummer: 1785-61-1