2,1,3-Benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRDP00044.1EA
0
EUR
MAYBRDP00044.1
MAYBRDP00044.50
MAYBRDP00044.10
2,1,3-Benzothiadiazol
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel:
C₆H₄N₂S Molecular Weight: 136,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005809 CAS-Nummer: 273-13-2 EINECS: 205-985-2 |