2,1,3-Benzothiadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3087-25G HC-3087-100G
COBBHC-3087-25GEA 51.3 EUR
COBBHC-3087-25G COBBHC-3087-100G
2,1,3-Benzothiadiazol
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel: C₆H₄N₂S
Molecular Weight: 136.18 g/mol
MDL: MFCD00005809
CAS-Nummer: 273-13-2
EINECS: 205-985-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable