2,1,3-Benzothiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B10900-100G
B10900-25G
B10900-5G
SIALB10900-100GEA
512
EUR
SIALB10900-100G
SIALB10900-25G
SIALB10900-5G
2,1,3-Benzothiadiazol, Sigma-Aldrich®
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel:
C₆H₄N₂S Molecular Weight: 136.18 g/mol |
MDL:
MFCD00005809 CAS-Nummer: 273-13-2 EINECS: 205-985-2 |