2-Methylbenzo[b]thiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H32224.03 H32224.06
H32224.03EA 96.9 EUR
H32224.03 H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophen ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophen
Purity: 98% CAS No.: 1195-14-8 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 51-52° MDL No.: MFCD00216250
Formel: C₉H₈S
Molecular Weight: 148.23 g/mol
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216250
CAS-Nummer: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2