2-Methylbenzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
467456-1G
467456-5G
SIAL467456-1GEA
72.7
EUR
SIAL467456-1G
SIAL467456-5G
2-Methylbenzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₈S Molecular Weight: 148,23 g/mol |
MDL:
MFCD00216250 CAS-Nummer: 1195-14-8 EINECS: 214-792-2 |