3-Methylbenzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylbenzothiophene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638587-1G 638587-5G
SIAL638587-1GEA 67.8 EUR
SIAL638587-1G SIAL638587-5G
3-Methylbenzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
3-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
Molecular Weight: 148.23 g/mol
MDL: MFCD00040243
CAS-Nummer: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6