5-Methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF285.5 CFF285.25 017331-5G 017331-25G 017331-1G
CHMPCFF285.5EA 508 EUR
CHMPCFF285.5 CHMPCFF285.25 FLUO017331-5G FLUO017331-25G FLUO017331-1G
5-Methylbenzo[b]thiophen
5-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
Molecular Weight: 148.23 g/mol
MDL: MFCD00052509
CAS-Nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2