3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
023325-1G
023325-5G
FLUO023325-1GEA
63.9
EUR
FLUO023325-1G
FLUO023325-5G
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈OS Molecular Weight: 176.24 g/mol |
MDL:
MFCD00052307 CAS-Nummer: 22053-74-3 |