2-Benzoxazolinon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 46.6 EUR
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2-Benzoxazolinon 98%
2-Benzoxazolinon
Formel: C₇H₅NO₂
Molecular Weight: 135,12 g/mol
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005716
CAS-Nummer: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %