2-Benzoxazolinon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
A19378.14 A19378.22
A19378.14EA 43.3 EUR
A19378.14 A19378.22
2-Benzoxazolinon ≥98%
2-Benzoxazolinon
Purity: 98% CAS No.: 59-49-4 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 139-140° Beilstein Reference: 119481 MDL No.: MFCD00005716
Formel: C₇H₅NO₂
Molecular Weight: 135,12 g/mol
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005716
CAS-Nummer: 59-49-4
EINECS: 200-430-0