2-Benzoxazolinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
benzo[d]oxazol-2(3H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157058-100G
157058-25G
SIAL157058-100GEA
121
EUR
SIAL157058-100G
SIAL157058-25G
2-Benzoxazolinon, Sigma-Aldrich®
2-Benzoxazolinon
Formel:
C₇H₅NO₂ Molecular Weight: 135,12 g/mol |
MDL:
MFCD00005716 CAS-Nummer: 59-49-4 EINECS: 200-430-0 |