Norbornadien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,5-Norbornadiene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B33803-100ML B33803-500ML B33803-5ML
SIALB33803-100MLEA 285 EUR
SIALB33803-100ML SIALB33803-500ML SIALB33803-5ML
Norbornadien, Sigma-Aldrich®
Norbornadien
Formel: C₇H₈
Molecular Weight: 92,14 g/mol
MDL: MFCD00082301
CAS-Nummer: 121-46-0
EINECS: 204-472-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR