6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
L08411.09 L08411.18
L08411.09EA 45.7 EUR
L08411.09 L08411.18
6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion ≥98%
6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion
Purity: 98% CAS No.: 28888-44-0 Molecular Formula: C10H10N2O4 Formula Weight: 222.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 204597
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 222,2 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023889
CAS-Nummer: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1