4-Chinazolon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
A17129.09 A17129.18
A17129.09EA 34.1 EUR
A17129.09 A17129.18
4-Chinazolon ≥98%
4-Chinazolon
Purity: 98% CAS No.: 491-36-1 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: 216-219° Beilstein Reference: 118473 MDL No.: MFCD00511302
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Schmelzpunkt: 216…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00511302
CAS-Nummer: 491-36-1
EINECS: 207-735-8