4-Chinazolon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
SB01696.1 SB01696.10 SB01696.50
MAYBSB01696.1EA 0 EUR
MAYBSB01696.1 MAYBSB01696.10 MAYBSB01696.50
4-Chinazolon
4-Chinazolon
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,15 g/mol
MDL: MFCD00511302
CAS-Nummer: 491-36-1
EINECS: 207-735-8