(1H,3H)-Chinazolin-2,4-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
142026-100G 142026-25G
SIAL142026-100GEA 172 EUR
SIAL142026-100G SIAL142026-25G
(1H,3H)-Chinazolin-2,4-dion, Sigma-Aldrich®
(1H,3H)-Chinazolin-2,4-dion
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
MDL: MFCD00006699
CAS-Nummer: 86-96-4
EINECS: 201-712-6