2,5-Diphenyl-p-benzochinon 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15369.14 A15369.06
A15369.14EA 115 EUR
A15369.14 A15369.06
2,5-Diphenyl-p-benzochinon 96%
2,5-Diphenyl-p-benzochinon
Purity: 96% CAS No.: 844-51-9 Molecular Formula: C18H12O2 Formula Weight: 260.30 Melting Point: 215-219° Beilstein Reference: 2051812
Formel: C₁₈H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 215…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001600
CAS-Nummer: 844-51-9
EINECS: 212-680-8