2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341045-250G
341045-50G
SIAL341045-250GEA
374
EUR
SIAL341045-250G
SIAL341045-50G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol |
MDL:
MFCD00014108 CAS-Nummer: 126-39-6 EINECS: 204-785-2 UN: 1993 ADR: 3,I |