2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
296911000
296915000
ACRO296911000EA
64.5
EUR
ACRO296911000
ACRO296915000
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on 94%
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Formel:
C₇H₁₀O₃ Siedepunkt: 65…67 °C (2,7mbar) Schmelzpunkt: 4…13 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040468 CAS-Nummer: 5394-63-8 EINECS: 226-403-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |
Acetone | ≤6 % |