2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on ≥94% cont. up to ca 6% acetone
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
A14254.14
A14254.22
A14254.36
A14254.14EA
30.5
EUR
A14254.14
A14254.22
A14254.36
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on ≥94% cont. up to ca 6% acetone
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Purity: 94%
CAS No.: 5394-63-8
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 7°
Boiling Point: 65-67°/2mm
Beilstein Reference: 2408
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040468
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,15 g/mol Siedepunkt: 65…67 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1,094 Flammpunkt: 14 °C (57 °F) |
MDL:
MFCD00040468 CAS-Nummer: 5394-63-8 EINECS: 226-403-3 ADR: 3,II |