2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
691380-180KG 691380-1KG 691380-25KG
SIAL691380-180KGEA 16490 EUR
SIAL691380-180KG SIAL691380-1KG SIAL691380-25KG
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on, Sigma-Aldrich®
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,15 g/mol
MDL: MFCD00040468
CAS-Nummer: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3