3,5-Dichlor-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
005950-5G 005950-1G
FLUO005950-5GEA 231 EUR
FLUO005950-5G FLUO005950-1G
3,5-Dichlor-1,2,4-thiadiazol
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂Cl₂N₂S
MDL: MFCD00799286
CAS-Nummer: 2254-88-8