1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20842.03 B20842.06
B20842.03EA 85.5 EUR
B20842.03 B20842.06
1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure ≥97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 4100-13-4 Molecular Formula: C3H2N2O2S Formula Weight: 130.12 Melting Point: 227-228° Beilstein Reference: 113707
Formel: C₃H₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 227…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052099
CAS-Nummer: 4100-13-4