1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
9L-544S.500
9L-544S.1
9L-544S.5
9L-544S.10
BIOT9L-544S.500EA
0
EUR
BIOT9L-544S.500
BIOT9L-544S.1
BIOT9L-544S.5
BIOT9L-544S.10
1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₃H₂N₂O₂S |
MDL:
MFCD00052099 CAS-Nummer: 4100-13-4 |