5-Amino-3-methoxy-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
009665-1G 009665-5G
FLUO009665-1GEA 94.1 EUR
FLUO009665-1G FLUO009665-5G
5-Amino-3-methoxy-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-methoxy-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₃H₅N₃OS
MDL: MFCD03093825
CAS-Nummer: 98022-43-6