2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
SB00792.250
SB00792.1
CHMPSB00792.250EA
0
EUR
CHMPSB00792.250
MAYBSB00792.1
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₃N₃S₂ Molecular Weight: 133,2 g/mol |
MDL:
MFCD00003108 CAS-Nummer: 2349-67-9 EINECS: 219-078-4 |