2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, (max. 3% H₂O) 97% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
A12615.18 A12615.30
A12615.18EA 43.8 EUR
A12615.18 A12615.30
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, (max. 3% H₂O) 97% (Trockengewicht)
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 1072-71-5 Molecular Formula: C2H2N2S3 Formula Weight: 150.24 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 113444
Formel: C₂H₂N₂S₃
Molecular Weight: 150,25 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 162 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003103
CAS-Nummer: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1