2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
196967-25G
196967-5G
196967-1G
SIAL196967-25GEA
203
EUR
SIAL196967-25G
SIAL196967-5G
SIAL196967-1G
2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₂F₃N₃S Molecular Weight: 169,13 g/mol |
MDL:
MFCD00003109 CAS-Nummer: 10444-89-0 EINECS: 233-930-2 |