2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
196924-25G 196924-5G
SIAL196924-25GEA 251 EUR
SIAL196924-25G SIAL196924-5G
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₄H₇N₃S
Molecular Weight: 129,19 g/mol
MDL: MFCD00003111
CAS-Nummer: 14068-53-2
EINECS: 237-921-4