2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: CHEMPUR
FL9899.POR
009899-1G
009899-5G
CHMPFL9899.POREA
0
EUR
CHMPFL9899.POR
FLUO009899-1G
FLUO009899-5G
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₅N₃S Molecular Weight: 115,16 g/mol |
MDL:
MFCD00003110 CAS-Nummer: 108-33-8 EINECS: 203-573-7 |