2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: CHEMPUR
FL13407.POR
013407-100G
013407-25G
CHMPFL13407.POREA
0
EUR
CHMPFL13407.POR
FLUO013407-100G
FLUO013407-25G
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₅N₃S Molecular Weight: 115,16 g/mol |
MDL:
MFCD00003110 CAS-Nummer: 108-33-8 EINECS: 203-573-7 |