5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
009664-1G 009664-5G
FLUO009664-1GEA 110 EUR
FLUO009664-1G FLUO009664-5G
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
Formel: C₅H₉N₃S
MDL: MFCD03093824
CAS-Nummer: 32039-21-7