5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
009733-1G 009733-5G
FLUO009733-1GEA 110 EUR
FLUO009733-1G FLUO009733-5G
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₄H₇N₃S
CAS-Nummer: 17467-41-3