5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
009666-1G 009666-5G
FLUO009666-1GEA 31.1 EUR
FLUO009666-1G FLUO009666-5G
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₃H₅N₃S
MDL: MFCD01114751
CAS-Nummer: 17467-35-5