2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
JFD03118.250
JFD03118.1
MAYBJFD03118.250EA
0
EUR
MAYBJFD03118.250
MAYBJFD03118.1
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₄H₆N₂S Molecular Weight: 114,17 g/mol |
MDL:
MFCD00020722 CAS-Nummer: 27464-82-0 EINECS: 248-473-4 |