2,2'-Bithiophen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
402690025 402690200
ACRO402690025EA 28.7 EUR
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophen 97%
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005414
CAS-Nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)