2,2'-Bithiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OS-7500-5G OS-7500-25G OS-7500-100G
COBBOS-7500-5GEA 26.5 EUR
COBBOS-7500-5G COBBOS-7500-25G COBBOS-7500-100G
2,2'-Bithiophen
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
Molecular Weight: 166,27 g/mol
MDL: MFCD00005414
CAS-Nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2