2,2':5',2''-Terthiophen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16748.03
A16748.06
A16748.MD
A16748.03EA
225
EUR
A16748.03
A16748.06
A16748.MD
2,2':5',2''-Terthiophen ≥99%
2,2':5',2''-Terthiophen
Purity: 99%
CAS No.: 1081-34-1
Molecular Formula: C12H8S3
Formula Weight: 248.39
Melting Point: 89-94°
Boiling Point: 160°/0.1mm
Merck Reference: 14,9174
MDL No.: MFCD00012167
Formel:
C₁₂H₈S₃ Siedepunkt: 160 °C (0,1 mmHg) Schmelzpunkt: 89…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012167 CAS-Nummer: 1081-34-1 Merck Index: 14,9174 |