1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Tribenzyl-1,3,5-triazinane
H25964.14 H25964.06
H25964.14EA 61.5 EUR
H25964.14 H25964.06
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin ≥98%
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin
Purity: 98+% CAS No.: 2547-66-2 Molecular Formula: C24H27N3 Formula Weight: 357.49 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 50-51° Boiling Point: 100°/0.005mm MDL No.: MFCD00014599
Formel: C₂₄H₂₇N₃
Molecular Weight: 357,5 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,005 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014599
CAS-Nummer: 2547-66-2
EINECS: 219-831-7