VWR® Traceable®, Digitale Stabthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2082EA 88.9 EUR
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Digitale Stabthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer sind ein sicherer Ersatz für Quecksilberthermometer. Der glatte Fühler des 620-2024 eignet sich für viskose Lösungen und ist dank seiner Einstechspitze auch in halbfesten Stoffen einsetzbar.
  • Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert
  • Großes, helles LCD-Display für leichtes Ablesen
  • 620-2082 mit Metallscheibe (Ø: 12,7 mm) für Oberflächenmessungen
Edelstahlfühler (L×Ø: 133×3,8 mm).
Lieferumfang: Werden mit Silberoxid-Batterie und Traceable-Kalibrierzertifikat geliefert.