Reagenzglasgestelle, strapazierfähig
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F188570000 F188550000 F188590000 F188560000
212-8350EA 97.1 EUR
212-8350 BELAF188550000 BELAF188590000 BELAF188560000
Reagenzglasgestelle, strapazierfähig
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß
  • Stackable and compact
  • Base tier has rounded wells with drain holes
  • Top tier has lettered and numbered rows
Diese robusten und strapazierfähigen Reagenzglasracks mit 3 Etagen haben Handgriffe in den Endplatten für einen bequemen Transport.
* Höhe ist die Höhe der obersten Etage.
B×T×H, Wert H = die Gesamthöhe mit Handgriffen.