VWR®, Blockgewichte, Eisen, Klasse M2
Lieferant: VWR
VWR®
611-8388EA 159 EUR
611-8388 611-8389 611-8386 611-8387 611-8390 611-8384 611-8385 611-8383
VWR®, Blockgewichte, Eisen, Klasse M2
Gewichte Kalibriergewichte
Rechteckige Gewichte aus Gusseisen, dauerhaft magnetisiert.
  • Permanente eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit
  • Grau lackiert
  • Justieraussparung ist mit einem Bleistopfen versehen
Standards: OIML-konform, COFRAC-akkreditiert.